Kluczowe dokumenty
BR113935
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 16 mm × 100 mm, thickness 1.0 mm
Synonim(y):
Culture tubes, Tubes
Wybierz wielkość
100 EA
292,00 zł
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
292,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 3,000 × g
neck thread external thread
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 113935
dł. × szerokość
16 mm × 100 mm
pojemność
10 mL
16 mL
grubość
1.0 mm
Opis ogólny
Nasze szklane probówki hodowlane są wyposażone w bezpieczną zakrętkę wykonaną z polipropylenu (PP) z białą uszczelką z elastomeru termoplastycznego (TPE), zapewniającą szczelne i szczelne zamknięcie. Autoklawowalne w temperaturze 121 °C, probówki te zostały zaprojektowane z myślą o łatwej sterylizacji i niezawodnym użytkowaniu w warunkach laboratoryjnych. Wykonane z wysokiej jakości szkła, zapewniają doskonałą widoczność podczas monitorowania próbek. Idealne do różnych zastosowań naukowych, te probówki hodowlane łączą trwałość z wygodą dla optymalnej wydajności laboratoryjnej.
Cechy i korzyści
  • Doskonała widoczność próbki
  • Szczelne zakrętki uszczelniające
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)