Kluczowe dokumenty
BMSD113110
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 1 mm, acid washed
Synonim(y):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding medium
Wybierz wielkość
200 G
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 G
1320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
silica (glass)
opakowanie
pkg of 200 g
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D1131-10
kropla śr.
1 mm
kompatybilność
BeadBug and BeadBlaster
Opis ogólny
Luźne, masowe kulki o średnicy 0,5 mm, szkło płukane kwasem do homogenizacji kulek
Zastosowanie
Homogenizacja kulek
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)