The beads are about 75% SiO2. The remaining 25% is oxides of K, Na, Mg, Al, Fe, etc.
BMSD113105
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 0.5 mm, acid washed
Synonim(y):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding medium
Wybierz wielkość
1320,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1320,00 zł
Polecane produkty
Materiały
silica (glass)
opakowanie
pkg of 200 g
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D1131-05
kropla śr.
0.5 mm
kompatybilność
BeadBug and BeadBlaster
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Is this pure silica (quartz) ?