BMSC2417
Benchmark MC-24 Touch High Speed Microcentrifuge with COMBI-Rotor
AC/DC input 110 V AC, US 2-pin plug
Synonim(y):
High speed centrifuge, laboratory centrifuge, benchtop centrifuge, bendh top centrifuge, lab centrifuge
Wybierz wielkość
13 560,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
13 560,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
refrigerated: no
to hold 24 x 1.5/2.0ml tubes and 2 strips of 0.2ml tubes (16 x 0.2ml)
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C2417
Parametry
13,500 rpm speed
Opis ogólny
Duży, kolorowy ekran dotykowy pokazuje aktualną prędkość (w obr./min lub rcf) wraz z ustawionym i pozostałym czasem. W pamięci można zapisać do 9 profili prędkości/czasu, a na ekranie głównym wyświetlana jest ikona "mySpin" umożliwiająca natychmiastowe przywołanie wyznaczonego ulubionego profilu.
Dostarczany z unikalnym uchwytem Benchmark, MC-24Touch może pomieścić 24 probówki 1,5/2,0 ml i 2 paski probówek 0,2 ml (16 x 0,2 ml) bez konieczności stosowania oddzielnych adapterów. Próbki są utrzymywane w niskiej temperaturze, nawet podczas długotrwałej pracy z maksymalną prędkością, dzięki opatentowanemu systemowi przepływu powietrza, który równomiernie i cicho rozprowadza powietrze w komorze.
MC-24 Touch jest bezpieczny w niskich temperaturach
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)