Kluczowe dokumenty
BLN00030
6-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3ClIN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Formularz
solid
ciąg SMILES
Clc1cc2[nH]nc(I)c2cn1
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-1-4-3(2-9-5)6(8)11-10-4/h1-2H,(H,10,11)
Klucz InChI
METUREDHGCAEJK-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)