Długi uchwyt tych łyżek umożliwia użytkownikom sięganie do słoików, butelek i innych ograniczonych obszarów, aby zminimalizować możliwość osobistego kontaktu z pobranym materiałem.
Cechy i korzyści
Dziesięć indywidualnie zapakowanych łyżek jest zamkniętych w zewnętrznej torbie, aby stworzyć wiele warstw ochrony przed zanieczyszczeniami i gruzem.
Idealne do użytku w wielostrefowych pomieszczeniach czystych
Polistyren klasy FDA bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)