BAH369022010
SP Bel-Art® Sterileware™ Sampling Scoop with Handle
red polystyrene, nominal capacity 60 mL (2 oz), sterile, pack of 10 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
miarka kolekcji
About This Item
Polecane produkty
Materiały
red polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 10 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36902-2010
wys. × dł. × szer.
1.125 in. (29 mm) × 8.0625 in. (205 mm) × 1.625 in. (41 mm)
bowl H × L × W
1.125 in. (29 mm) × 3.0625 in. (78 mm) × 1.625 in. (41 mm)
dł. rączki
5 in. (12.7 cm)
pojemność nominalna
60 mL (2 oz)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Łyżki do pobierania próbek o pojemności 2 uncji i 4 uncji mają długi uchwyt, który zwiększa odległość między dłonią a próbką.
- Po umieszczeniu na płaskiej powierzchni pozostają w pozycji pionowej; mogą być używane jako łódki do ważenia
- Sterylny polistyren klasy FDA, bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
- Pakowane pojedynczo, sterylizowane promieniami gamma, z oznaczeniem partii umożliwiającym dokładne śledzenie partii.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)