Plastikowe rurki PTFE można zamawiać na metry, w zależności od potrzeb.
Cechy i korzyści
Doskonała odporność chemiczna
Wysoki stopień elastyczności umożliwia wielokrotne skręcanie i obracanie w ciasnych przestrzeniach
Nieprzywierająca powierzchnia nie gromadzi cząstek stałych
Jedna ilość w opakowaniu odpowiada 1 stopie; w przypadku dłuższych odcinków należy zamówić żądaną długość (ilość w opakowaniu 25 = 25 stóp). Minimalne zamówienie 25 stóp
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)