BAH189620000
SP 8949 544 Stojak na pipety mikrolitrowe
to hold, 10 pipettors
Synonim(y):
Stojak na pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
to hold 10 pipettors
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H18962-0000
dł. × szer. × wys.
9 in. (229 mm) × 5 in. (127 mm) × 6.75 in. (171 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przechowuj pipety, chroniąc jednocześnie końcówki pipet w tych aluminiowych stojakach z powłoką epoksydową, które zapewniają szybki i łatwy dostęp w celu zwiększenia wydajności pracy.
Cechy i korzyści
- Mieści do 10 pipet o okrągłym kształcie, takich jak 690, Socorex, 632 i innych popularnych marek; dwa końcowe otwory pasują do wypełniaczy pipet Pipette-Aid
- Dwa schodkowe rzędy po 5 sztuk
- Drugi dolny rząd wsporników ma mniejsze otwory do mocowania zwężających się końcówek pipet w celu utrzymania ich w pozycji pionowej.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)