Kluczowe dokumenty
BAF420460000
SP 8949 3137 Pochłaniacz wilgoci wielokrotnego użytku
L × W × H 2 in. × 4 in. × 1/2 in.
Wybierz wielkość
1 EACH
146,00 zł
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
146,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.43
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F42046-0000
dł. × szer. × wys.
2 in. × 4 in. × 1/2 in.
Opis ogólny
Doskonałe do stosowania w szafach, kontenerach, skrzynkach narzędziowych, futerałach na aparaty fotograficzne i innych miejscach przechowywania w celu ochrony przed rdzą i wilgocią, kanistry te zawierają żel krzemionkowy, który skutecznie pochłania wilgoć poprzez perforacje w aluminiowej obudowie.
  • Jeden kanister wielokrotnego użytku "Desi-Can" utrzymuje bezpieczny poziom wilgotności w 0,09 metra sześciennego (3 stopy sześcienne) przestrzeni.
  • Może być regenerowany w piecu o temperaturze 150°C(300°F) w ciągu około 3 godzin, zapewniając nieograniczoną żywotność.
  • Okienko monitora świeci na niebiesko po naładowaniu i na różowo po nasyceniu.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Desi-Can is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)