BAF249760003
Workshields for β-emitters, free standing
W × L × H 31.4 cm (12.5 in.) × 40.6 cm (16 in.) × 52.1 cm (20.5 in.), size L
About This Item
Kod UNSPSC:
26142300
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
rozmiar
L
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F24976-0003
szer. × dł. × wys.
31.4 cm (12.5 in.) × 40.6 cm (16 in.) × 52.1 cm (20.5 in.)
Opis ogólny
Wybierz rozmiar osłony zgodnie z wymaganiami.
- Przezroczyste osłony akrylowe o grubości 9,5 mm (3/8 cala) chronią przed źródłami beta i rozpryskami podczas procedur laboratoryjnych.
- Jednoczęściowa konstrukcja z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia czyszczenie
- Antypoślizgowe nóżki zapobiegają ślizganiu się na blacie stołu
- Wolnostojąca konstrukcja z osłoną ustawioną pod kątem i płaską podstawą z dużą powierzchnią roboczą
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)