Kluczowe dokumenty
BAF162000011
SP 8949 Taca uniwersalna z uchwytami
polypropylene, inside H × W × L 4.25 in. (108 mm) × 10.5 in. (267 mm) × 12.75 in. (324 mm)
Synonim(y):
taca
Wybierz wielkość
1 EACH
245,00 zł
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
245,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F16200-0011
inside H × W × L
4.25 in. (108 mm) × 10.5 in. (267 mm) × 12.75 in. (324 mm)
Opis ogólny
Te wytrzymałe tace z tworzywa polipropylenowego o dużej pojemności mają wiele zastosowań w laboratorium.
Cechy i korzyści
  • Duża głębokość i pojemność 8,5 litra (9 kwarty) sprawiają, że są przydatne do przechowywania dużej ilości próbek w łaźni wodnej lub na lodzie.
  • Idealny do przechowywania instrumentów podczas autoklawowania; autoklawowalny parowo w temperaturze 121ºC (250ºF)
  • Używaj w zlewie podczas czyszczenia wyrobów szklanych, aby zmniejszyć ryzyko ich uszkodzenia lub do transportu wyrobów laboratoryjnych.
  • Zaokrąglone narożniki wewnętrzne ułatwiają czyszczenie
  • Górna krawędź zwiększa sztywność i zapewnia uchwyty do transportu
  • Gniazda z identycznymi tacami, aby zminimalizować wymagania dotyczące przestrzeni magazynowej
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)