Kluczowe dokumenty
Z205400
Sigma-Aldrich
Safety glasses dispenser
W × H × D 8 in. × 20 in. × 4 in.
Wybierz wielkość
1 EA
1900,00 zł
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
46181802
NACRES:
NB.35
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear acrylic
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F24876-0000
szer. × wys. × śr.
8 in. × 20 in. × 4 in.
Opis ogólny
Clear acrylic dispenser allows workers to know how many glasses are available at a glance. Glasses held in by flip-up access door.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)