BAF197300002
Szybkozłączki do przewodów
for ¼ to ⅜ in. Tubing
Synonim(y):
Tubing quick-disconnects
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PE
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19730-0002
dł. całkowita
2.375 in. (60 mm)
dopasowywanie
female converts I.D. 6.4 to 9.5mm (¼ to⅜”)
male converts I.D. 6.4 to 9.5mm (¼ to ⅜”)
Opis ogólny
- Easy-to-assemble barbed connectors require no tools
- Ideal for use with flexible tubing
- Handy on lines that require frequent disconnection
Cechy i korzyści
- Idealne do zastosowań próżniowych, przewodów wodnych, manometrów i nie tylko
- Seria F19730 łączy rurki tego samego rozmiaru
- F19731-0552 łączy rurki o różnych rozmiarach
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)