BAF187990000
Zakraplacz do probówek Scienceware®
Polypropylene with vinyl covered handhold
Wybierz wielkość
323,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
323,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18799-0000
śr. × wys.
4.4 cm × 8.9 cm
Opis ogólny
- Zakręcanie może być wykonywane z probówkami umieszczonymi w stojaku lub trzymanymi w dłoni.
- Zaprojektowany do użytku z zakrętkami do probówek z wgłębieniem środkowym
- Polipropylen z winylowym uchwytem
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)