Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 56,70 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41103032
56,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
black
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech 1000-BLACK
technique(s)
cryopreservation: suitable, electron microscopy: suitable, immunohistochemistry: suitable
General description
Odporny na większość rozpuszczalników, w tym ksylen, alkohol i DMSO. Może być stosowany w obecności acetonu, wykazując umiarkowaną odporność. Idealny do kaset histologicznych, szkiełek mikroskopowych i fiolek kriogenicznych. Oznaczenia nie spływają na matowe/malowane naczynia laboratoryjne. Oznaczenia są odporne na rozmazywanie, bezwonne i odporne na blaknięcie.
Application
Histologia, mikroskopia, kriogenika
Features and Benefits
Odporny na większość rozpuszczalników, w tym ksylen, alkohol i DMSO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?