Kluczowe dokumenty
BAF146601080
Sterileware Powder Funnels
capacity 138 mL (4.7 oz)
Synonim(y):
lejek, lejek do proszku
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
opakowanie
pack of 36 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14660-1080
wys. całkowita
3.25 in. (83 mm)
pojemność
138 mL (4.7 oz)
stem I.D. × L × O.D.
0.5625 in. (15 mm) × 1 in. (25 mm) × 0.75 in. (18 mm)
top I.D. × O.D.
3.0625 in. (80 mm) × 3.375 in. (85 mm)
Opis ogólny
Te sterylne lejki z szerokim trzonkiem są idealne do przenoszenia proszków lub granulek za pomocą sterylnego narzędzia do pobierania próbek do sterylnego pojemnika.
Cechy i korzyści
  • Kąt 60° i trzon o dużym otworze pomagają zminimalizować mostkowanie proszku
  • Polipropylen klasy FDA; bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
  • Sterylny, napromieniowany promieniami gamma (SAL 10^-6)
  • Pakowane pojedynczo; gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji
  • Oznaczenie partii dla dokładnego śledzeniaUwaga: Sterylizowane produkty nie podlegają zwrotowi.
Informacje prawne
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)