Przejdź do zawartości
Z419982
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Unjacketed, capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS24/40
H:
500 mm
Capacity:
250 mL
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS24/40
H
500 mm
capacity
250 mL
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)