BAF146420000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
capacity 76 mL (2.6 oz), polymethylpentene
Synonim(y):
PMP funnel, clear funnel, filter funnel, hight speed filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polymethylpentene
Właściwości
to hold 110 ‑ 125 mm
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14642-0000
wys. całkowita
8.125 in. (206 mm)
pojemność
76 mL (2.6 oz)
stem I.D. × O.D. × L
0.125 in. (3 mm) × 0.3125 in. (8 mm) × 6 in. (150 mm)
top I.D. × O.D.
2.75 in. (70 mm) × 3.125 in. (79 mm)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Vertical outer ribs prevent airlock
- Glass-clear
- Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
- Heat resistant to 177ºC (350ºF)