Kluczowe dokumenty
BAF146400000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 28.3 mL (1 oz)
Synonim(y):
Lejek PMP, filtr wysokiej prędkości, lejek filtrujący, przezroczysty lejek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
polymethylpentene
Właściwości
to hold 75 ‑ 90 mm
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14640-0000
wys. całkowita
7.75 in. (196 mm)
pojemność
28.3 mL (1 oz)
śr. filtra
75/90 mm
stem L × O.D. × I.D.
6 in. (150 mm) × 0.3125 in. (8 mm) × 0.125 in. (3 mm)
top I.D. × O.D.
2 in. (51 mm) × 2.25 in. (57 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Te przezroczyste lejki, niezrównane w przypadku niepróżniowej, szybkiej filtracji, mają wewnętrzne żebra helikoidalne zwiększające prędkość filtracji.
Cechy i korzyści
  • Pionowe żebra zewnętrzne zapobiegają powstawaniu zatorów powietrznych
  • Przezroczyste szkło
  • Autoklawowalne tworzywo polimetylopentenowe; odporne na działanie żrących cieczy
  • Odporność termiczna do 177ºC (350ºF)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)