Kluczowe dokumenty
Z419893
Sigma-Aldrich
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 150 mL
Wybierz wielkość
1 EA
178,00 zł
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
178,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14609-0000
pojemność
150 mL
śr. płytki
70 mm
wys. od krawędzi do dna
51 mm
Opis ogólny
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)