Kluczowe dokumenty
BAF116460617
Scienceware® safety labeled wash bottles
label, Saline Solution (No Diamond), wide-mouth natural cap, capacity 500 mL (16 oz)
Synonim(y):
butelka dozująca, butelki bezpieczeństwa, wyciskana butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
low-density polyethylene
wide-mouth natural cap
Właściwości
label Saline Solution (No Diamond)
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11646-0617
pojemność
500 mL
500 mL (16 oz)
kolor
opaque
Opis ogólny
Butelki Bel-Art z etykietami bezpieczeństwa zawierają kody i symbole Departamentu Transportu (DOT) i Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej (NFPA), numer Chemical Abstract Service (CAS), symbole wyposażenia ochronnego i informacje o organach docelowych, dzięki czemu miejsce pracy staje się bezpieczniejsze.
Butelki do mycia z etykietami bezpieczeństwa z kodami i symbolami Departamentu Transportu (DOT) i Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej (NFPA), numerem Chemical Abstract Service (CAS), symbolami sprzętu ochronnego i informacjami o organach docelowych, aby uczynić miejsce pracy bezpieczniejszym.
Cechy i korzyści
  • Łatwe do odczytania butelki z nadrukiem
  • Butelka z szerokim otworem 53 mm (2") ułatwia napełnianie
  • Przezroczyste, odporne na rozpuszczalniki butelki z LDPE; podchloryn sodu w białej butelce z LDPE chroniącej przed światłem o długości fali od 230 do 450 nm; toluen w czerwonej butelce z LDPE
  • Zamknięcia z polipropylenu
  • Zapewnia zgodność z wymaganiami OSHA określonymi w normie komunikacji zagrożeń 29 CFR 1910.1200
Uwaga: Używaj LYOB tylko z rozpuszczalnikami kompatybilnymi z LDPE.
  • Łatwe do odczytania butelki z nadrukiem
  • Butelka z szerokim otworem 53 mm (2") ułatwia napełnianie
  • Przezroczyste, odporne na rozpuszczalniki butelki z LDPE; podchloryn sodu w białej butelce z LDPE zapewniającej ochronę przed światłem w zakresie 230-450 nm; toluen w czerwonej butelce z LDPE
  • Zamknięcia z polipropylenu
  • Zapewnia zgodność z wymaganiami OSHA określonymi w normie dotyczącej komunikacji w zakresie zagrożeń 29 CFR 1910.1200
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)