Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 564,00 zł 423,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-284-8
Beilstein/REAXYS Number:
88199
MDL number:
Form:
solid
423,00 zł
Cena katalogowa564,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
NC(Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)
InChI key
LDCYZAJDBXYCGN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Immediate precursor of serotonin; L -aromatic amino acid decarboxylase substrate.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥99% (HPLC) | description ≥99% (HPLC) | description powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 298-300 °C (dec.) (lit.) | mp 289-290 °C (dec.) (lit.) | mp 289-290 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| drug control Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet | drug control - | drug control - | drug control - |
| functional group amine | functional group - | functional group - | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?