Nazwa produktu
5-Methoxy-DL-tryptophan,
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
crystalline
color
white to light beige
mp
258-261 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(CC(N)C(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-17-8-2-3-11-9(5-8)7(6-14-11)4-10(13)12(15)16/h2-3,5-6,10,14H,4,13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
KVNPSKDDJARYKK-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline | form crystalline | form crystalline | form crystalline |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to light beige | color light yellow | color white to off-white | color off-white to tan |
| mp 258-261 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp >240 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M4001-1G | 04061826060490 |
| M4001-100MG | 04061832417356 |