Merck
B74402
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitrotoluene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
powder
mp
76-77 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
XFZFJQHXWJIBQV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)