Merck
B27005
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxybenzaldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
chunks
mp
56-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=Cc1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12O2/c15-10-13-7-4-8-14(9-13)16-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-10H,11H2
Klucz InChI
JAICGBJIBWDEIZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Niektóre ze zgłoszonych zastosowań 3-benzyloksybenzaldehydu to:
  • Synteza analogów sylibiny jako środków przeciwnowotworowych, które wywołują apoptozę w komórkach raka jajnika poprzez hamowanie tubuliny.[1]
  • Synteza pochodnych porfiryny i dipirrometenu boru (BODIPY) do zastosowań fluorescencyjnych.[2][3]
  • Otrzymywanie kopolimerów styrenu o różnej ruchliwości łańcucha.[4]
  • Synteza aromatycznych pochodnych trimetoprimu jako potencjalnych środków przeciwmalarycznych.[5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Design and discovery of silybin analogues as antiproliferative compounds using a ring disjunctive?Based, natural product lead optimization approach.
Manivannan E, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 133, 365-378 (2017)
Target guided synthesis of 5-benzyl-2, 4-diamonopyrimidines: their antimalarial activities and binding affinities to wild type and mutant dihydrofolate reductases from Plasmodium falciparum.
Sirichaiwat C, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 47(2), 345-354 (2004)
Synthesis of a novel BODIPY library and its application in the discovery of a fructose sensor.
Zhai D, et al.
ACS Combinatorial Science, 14(2), 81-84 (2012)
Synthesis of Functionalized trans?A2B2?Porphyrins Using Donor?Acceptor Cyclopropane?Derived Dipyrromethanes.
Beyzavi M H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(7), 1409-1422 (2013)
Novel Copolymers of Styrene. 2. Oxy Ring-Substituted 2-Cyano-3-phenyl 2-propenamides.
Kharas G B, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 50(8), 797-802 (2013)