Merck
ANV00060
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-chloro-pyrazin-2-amine
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3BrClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
ciąg SMILES
Nc1cnc(Br)c(Cl)n1
InChI
1S/C4H3BrClN3/c5-3-4(6)9-2(7)1-8-3/h1H,(H2,7,9)
Klucz InChI
CRVPQFAORCSDMH-UHFFFAOYSA-N