Kluczowe dokumenty
ALD00629
6-(1-Cyclohexyl-1-(5-methylpyridin-2-yl)ethyl)pyridin-2(1H)-one
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or chunks
mp
146-149 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1C=CC=C(N1)C(C2=NC=C(C=C2)C)(C)C3CCCCC3
Zastosowanie
Ligand ten został opracowany przez laboratorium Yu w celu umożliwienia katalizowanego Pd odwodornienia alifatycznych kwasów karboksylowych poprzez typowo trudną aktywację wiązania β-metylenowego C-H. Metoda ta jest chemoselektywna w stosunku do kwasów karboksylowych nawet w obecności innych enolizowalnych grup funkcyjnych, a także może skutecznie wykorzystywać tlen cząsteczkowy jako końcowy utleniacz do transformacji.
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Zhen Wang et al.
Science (New York, N.Y.), 374(6572), 1281-1285 (2021-11-12)
Dehydrogenative transformations of alkyl chains to alkenes through methylene carbon-hydrogen (C–H) activation remain a substantial challenge. We report two classes of pyridine-pyridone ligands that enable divergent dehydrogenation reactions through palladium-catalyzed β-methylene C–H activation of carboxylic acids, leading to the direct
Zhen Li et al.
Science (New York, N.Y.), 372(6549), 1452-1457 (2021-11-30)
Hydroxylation of aryl carbon-hydrogen bonds with transition metal catalysts has proven challenging when oxygen is used as the oxidant. Here, we report a palladium complex bearing a bidentate pyridine/pyridone ligand that efficiently catalyzes this reaction at ring positions adjacent to