Merck
ALD00625
Sigma-Aldrich
PSIO
Synonim(y):
2-tlenek (2S,3aS,6R,7aS)-3a-metylo-2-((4-bromofenylo)tio)-6-(prop-2-ylo)heksahydrobenzo[d][1,3,2]oksatiafosfolu
Wybierz wielkość
500 MG
1650,00 zł
1 G
2310,00 zł
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1650,00 zł
1 G
2310,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22BrO2PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.35
Kod UNSPSC:
12141909
NACRES:
NA.22
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
temp. przechowywania
2-8°C
Poziom jakości
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](O[P@](S2)(SC3=CC=C(Br)C=C3)=O)C1
InChI
1S/C16H22BrO2PS2/c1-11(2)12-8-9-16(3)15(10-12)19-20(18,22-16)21-14-6-4-13(17)5-7-14/h4-7,11-12,15H,8-10H2,1-3H3/t12-,15+,16+,20?/m1/s1
Klucz InChI
FECFSGBUDPGGDZ-UMXMUBITSA-N
Zastosowanie
PSIO to odczynnik P(V) opracowany przez Baran Lab jako część platformy Ψ, stosowany w bezpośredniej fosforylacji alkoholi. Odczynnik ten jest skalowalny i łatwy w użyciu w łagodnych warunkach, a także funkcjonalny dla szerokiego zakresu substratów, w tym wielu alkoholi, które są trudne do aktywacji w inny sposób.
Dowiedz się więcej o odczynnikach PI i PSI.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Odczynniki PI i PSI to platforma odczynników na bazie fosforanów do fosforylacji i fosfotiolacji nukleotydów i peptydów opracowana przez laboratorium Barana.
PI and PSI reagents are a platform of phosphate-based reagents for phosphorylation and phosphothiolation of nucleotides and peptides developed by the Baran lab.