Merck
924555
Sigma-Aldrich
Dimethyl phosphate
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H7O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
grupa funkcyjna
phosphate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[P](=O)(OC)(OC)O
InChI
1S/C2H7O4P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3,(H,3,4)
Klucz InChI
KKUKTXOBAWVSHC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)