Merck
ALD00619
Sigma-Aldrich
1,4-Diethyl 2-(1-pyridin-1-ium-yl)butanedioate ethylsulfate
≥95%
Synonim(y):
Fumaran-Pyr
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23NO8S
Masa cząsteczkowa:
377.41
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder and chunks
mp
65-70 °C
Zastosowanie
Etylosiarczan 2(1-pirydyno-1-ylo)butanodiowy 1,4-dietylu jest stabilnym surowcem pirydyniowym, który może działać jako niedrogi, skalowalny i praktyczny blok budulcowy do syntezy różnych C-4 alkilopirydyn.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jin Choi et al.
Journal of the American Chemical Society, 143(31), 11927-11933 (2021-07-29)
The direct position-selective C-4 alkylation of pyridines has been a long-standing challenge in heterocyclic chemistry, particularly from pyridine itself. Historically this has been addressed using prefunctionalized materials to avoid overalkylation and mixtures of regioisomers. This study reports the invention of