Merck
ALD00224
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl fluoride
95% (NMR)
Wybierz wielkość
10 G
4300,00 zł
4300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
4300,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BrF2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
4300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95% (NMR)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
43-48 °C
ciąg SMILES
FS(C1=C(F)C=C(Br)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H3BrF2O2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H
Klucz InChI
ZZZTWJUPHPODPU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Motyw fluorku sulfonylu może być wykorzystany jako łącznik do łączenia małych cząsteczek z białkami lub kwasami nukleinowymi. To nowe podejście do chemii typu "click" z wykorzystaniem siarczanów jest komplementarnym podejściem do stosowania amidów i grup fosforanowych jako łączników.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This article details the latest progress in synthesizing alkylsulfonyl fluorides through different approaches that utilize photoredox catalysis, electrocatalysis, transition-metal catalysis, and organocatalysis. The alkylsulfonyl fluorides thus prepared could be utilized further in sulfur(VI) fluoride exchange (SuFEx) click reactions.
We współpracy z K. Barrym Sharplessem i współpracownikami oferujemy szereg odczynników fluorku sulfonylu, które ulegają reakcji "Click II".
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Powiązane treści
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.