Merck
ALD00126
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
95%
Wybierz wielkość
1 G
250,00 zł
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9FO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
75-80 °C
ciąg SMILES
O=S(C(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)(F)=O
InChI
1S/C12H9FO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Klucz InChI
PNFCPDDYELHQKF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Motyw fluorku sulfonylu może być wykorzystany jako łącznik do montażu małych cząsteczek połączonych -SO2- z białkami lub kwasami nukleinowymi. To nowe podejście oparte na chemii typu "click" z wykorzystaniem siarczanów jest komplementarnym podejściem do stosowania amidów i grup fosforanowych jako łączników.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We współpracy z K. Barrym Sharplessem i współpracownikami oferujemy szereg odczynników fluorku sulfonylu, które ulegają reakcji "Click II".
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.