Merck
ALD00176
Sigma-Aldrich
4-(Acetylamino)benzenesulfonyl fluoride
95%
Wybierz wielkość
10 G
4300,00 zł
4300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
4300,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8FNO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
4300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
173-178 °C
ciąg SMILES
FS(C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H8FNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
HRQHLUBMODFETM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Motyw fluorku sulfonylu może być wykorzystany jako łącznik do łączenia małych cząsteczek z białkami lub kwasami nukleinowymi. To nowe podejście do chemii typu "click" z wykorzystaniem siarczanów jest komplementarnym podejściem do stosowania amidów i grup fosforanowych jako łączników.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This article details the latest progress in synthesizing alkylsulfonyl fluorides through different approaches that utilize photoredox catalysis, electrocatalysis, transition-metal catalysis, and organocatalysis. The alkylsulfonyl fluorides thus prepared could be utilized further in sulfur(VI) fluoride exchange (SuFEx) click reactions.
We współpracy z K. Barrym Sharplessem i współpracownikami oferujemy szereg odczynników fluorku sulfonylu, które ulegają reakcji "Click II".
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Powiązane treści
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.