Merck
ALD00058
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrFO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
92-97 °C
ciąg SMILES
FS(C1=C(OC)C=CC(Br)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrFO3S/c1-12-6-3-2-5(8)4-7(6)13(9,10)11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
SQXFRZSRCGSBKW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We współpracy z K. Barrym Sharplessem i współpracownikami oferujemy szereg odczynników fluorku sulfonylu, które ulegają reakcji "Click II".
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.