Merck
ALD00034
Sigma-Aldrich
(S)-tert-Butyl 1-(chloromethyl)-5-hydroxy-1H-benzo[e]indole-3(2H)-carboxylate
95% (HPLC)
Synonim(y):
N-Boc-seco-CBI
Wybierz wielkość
10 MG
514,00 zł
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
514,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -89.0, c = 0.05% in chloroform
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1=C2C(C=CC=C2)=C3C(N(C(OC(C)(C)C)=O)C[C@H]3CCl)=C1
InChI
1S/C18H20ClNO3/c1-18(2,3)23-17(22)20-10-11(9-19)16-13-7-5-4-6-12(13)15(21)8-14(16)20/h4-8,11,21H,9-10H2,1-3H3/t11-/m1/s1
Klucz InChI
DGPQGWRHSMFTSW-LLVKDONJSA-N
Zastosowanie
N-Boc-CBI, najlepiej stosowany jako jego prekursor seco (seco-N-Boc-CBI), jest prostym analogiem podjednostki alkilacyjnej występującej w naturalnie występujących środkach przeciwnowotworowych: duokarmycynach, yatakemycynie i CC-1065, które działają poprzez selektywną alkilację DNA.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.