Merck
A46005
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6ClN3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
130-132 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSc1nc(N)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H6ClN3S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
Klucz InChI
ISUXMAHVLFRZQU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)