Kluczowe dokumenty
96170
Z-Gly-NH2
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
Z-glycinamide
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OOCNHCH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
Beilstein:
2054564
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
136-139 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-9(13)6-12-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,11,13)(H,12,14)
Klucz InChI
HQYMUNCIMNFLDT-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?