Merck
95314
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide–Urea adduct
purum p.a., "rapid-soluble", tablet (1 g each)
Synonim(y):
Hydrogen peroxide–Urea adduct, Carbamide Per hydrate, Carbamide peroxide, Percarbamide, Urea hydrogen peroxide
About This Item
Wzór liniowy:
CO(NH2)2 · H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.07
Beilstein:
3680414
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 95314, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
ciśnienie pary
23.3 mmHg ( 30 °C)
klasa czystości
purum p.a.
Formularz
tablet (1 g each)
jakość
"rapid-soluble"
skład
active oxygen, 15-17%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
90-93 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
Klucz InChI
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant which undergoes solid-state decomposition as a source of peroxide[1]
Reactant used as an oxidant[2][3][4]
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N. O. Mahmoodi, et al.,
Synthetic Communications, 40, 3181-3185 (2010)
T. Michel, et al.,
J. Mol. Catal. A: Chem., 340, 9-14 (2011)
Donghua Alan Zhu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 100(8), 3529-3538 (2011-04-27)
Despite the fact that oxidation is the second most frequent degradation pathway for pharmaceuticals, means of evaluating the oxidative stability of pharmaceutical solids, especially effective stress testing, are still lacking. This paper describes a novel experimental method for peroxide-mediated oxidative
Lidia Yileng Tay et al.
American journal of dentistry, 25(4), 199-204 (2012-10-23)
This parallel, double-blind randomized clinical trial evaluated the 2-year bleaching efficacy and sensitivity produced by at-home (AH) and in-office (IO) bleaching therapies. 60 participants with tooth color darker than C2, without restorations in the anterior dentition and older than 18
L E Tam et al.
Operative dentistry, 38(2), 142-150 (2012-09-01)
Although damage to the structural integrity of the tooth is not usually considered a significant problem associated with tooth bleaching, there have been some reported negative effects of bleaching on dental hard tissues in vitro. More studies are needed to