Merck
94817
Sigma-Aldrich
1-Hexylpiperazine
≥98.0% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.30
Beilstein:
7853961
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466
gęstość
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-2-3-4-5-8-12-9-6-11-7-10-12/h11H,2-10H2,1H3
Klucz InChI
WRFUXAYDZDQDKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)