Merck
93956
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥98.5% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-2-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.5% (HPLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@H](Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-3-1-6(2-4-7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m1/s1
Klucz InChI
CRFFPDBJLGAGQL-MRVPVSSYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)