Kluczowe dokumenty
810194C
Avanti
18:1-06:0 NBD PS
Avanti Research - A Croda Brand 810194C
Synonim(y):
1-oleoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt)
Wybierz wielkość
1 MG
2210,00 zł
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2210,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H61N6O13P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
816.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810194C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810194C
stężenie
1 mg/mL (810194C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
18:1-06:0 NBD PS has been used as a fluorescent analog to observe the lipid transfer from mitochondria to newly autophagosome[1] and to determine the lipid scrambling process.[2]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810194C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cryo-EM structures and functional characterization of the murine lipid scramblase TMEM16F
Alvadia C, et al.
eLife, 8 (2019)
Mitochondria Supply Membranes for Autophagosome Biogenesis during Starvation
Hailey DW, et al.
Cell, 141(4), 656-667 (2010)