Kluczowe dokumenty
937231
NanoFabTx™ for gene delivery
Azide lipid mix
Synonim(y):
Cholesterol, DMG-PEG, DODMA, DOPE, DOTMA, DSPE-PEG-Azydek
About This Item
Kod UNSPSC:
12352142
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mieszanina lipidów azydkowych do dostarczania genów i ukierunkowanego dostarczania
NanoFabTx™ gene delivery azide lipid mix to gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanina lipidów do syntezy funkcjonalizowanych azydkiem nanocząstek lipidowych (LNP). Nanocząstki lipidowe mogą być wykorzystywane do targetowania i immunoterapii oraz enkapsulacji kwasów nukleinowych.
Produkt ten jest wyselekcjonowaną liofilizowaną mieszaniną lipidów w precyzyjnie dobranych proporcjach, które zostały zoptymalizowane w celu uzyskania pożądanego zakresu wielkości nanocząstek lipidowych. W zestawie znajdują się protokoły krok po kroku do syntezy LNP z funkcjonalizacją azydkową za pomocą mikroprzepływów przy użyciu zestawu do mikroprzepływów i nanourządzeń NanoFabTx™ (nr kat. 911593) lub nanoprecypitacji.
LNP z funkcjonalizacją azydkową są korzystne do dostarczania genów, ponieważ azydkowa grupa funkcyjna umożliwia koniugację przeciwciał DBCO lub modyfikowanych alkinami, białek, aptamerów lub innych biomolekuł z powierzchnią nanocząstki lipidowej za pomocą chemii kliknięć. Taka modyfikacja powierzchni umożliwia wielokierunkowe lub wieloładunkowe dostarczanie do różnych typów komórek, w tym komórek odpornościowych.
Produkt ten jest wyselekcjonowaną liofilizowaną mieszaniną lipidów w precyzyjnie dobranych proporcjach, które zostały zoptymalizowane w celu uzyskania pożądanego zakresu wielkości nanocząstek lipidowych. W zestawie znajdują się protokoły krok po kroku do syntezy LNP z funkcjonalizacją azydkową za pomocą mikroprzepływów przy użyciu zestawu do mikroprzepływów i nanourządzeń NanoFabTx™ (nr kat. 911593) lub nanoprecypitacji.
LNP z funkcjonalizacją azydkową są korzystne do dostarczania genów, ponieważ azydkowa grupa funkcyjna umożliwia koniugację przeciwciał DBCO lub modyfikowanych alkinami, białek, aptamerów lub innych biomolekuł z powierzchnią nanocząstki lipidowej za pomocą chemii kliknięć. Taka modyfikacja powierzchni umożliwia wielokierunkowe lub wieloładunkowe dostarczanie do różnych typów komórek, w tym komórek odpornościowych.
Zastosowanie
Dzięki mieszance lipidów azydkowych do dostarczania genów NanoFabTx™ naukowcy mogą uprościć proces opracowywania leków. Gotowa do użycia mieszanka umożliwia badania przesiewowe różnych modalności leków, takich jak oligonukleotydy, kwasy nukleinowe (mRNA, DNA, siRNA) i szczepionki bez konieczności opracowywania od podstaw nowych preparatów do dostarczania leków, co ostatecznie przyspiesza czas potrzebny na przejście innowacyjnych środków terapeutycznych z laboratorium do kliniki. Funkcjonalizowana azydkami powierzchnia LNP może być wykorzystywana do koniugacji z biomolekułami modyfikowanymi DBCO lub alkinami w celu aktywnego celowania, w tym celowania w komórki odpornościowe, komórki nowotworowe lub wyznaczone tkanki w całym organizmie. Ta gotowa do użycia mieszanina lipidów może być używana do badania różnych cząsteczek docelowych w celu określenia, co działa najlepiej w danym zastosowaniu lub terapii. Mieszanina lipidów została również starannie dobrana specjalnie pod kątem ulepszonego dostarczania genów.
zaawansowane dostarczanie leków
Cechy i korzyści
- Gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanka lipidowa do syntezy nanocząstek lipidowych z funkcjonalizacją azydkową.
- Protokoły krok po kroku opracowane i przetestowane przez naszych naukowców ds. formulacji
- Elastyczne narzędzie syntezy do tworzenia jednolitych i powtarzalnych nanocząstek lipidowych
- Zoptymalizowane do tworzenia nanocząstek lipidowych o wielkości około 100 nm i niskiej polidyspersyjności
- Zoptymalizowana mieszanka lipidów do koniugacji z białkami modyfikowanymi DBCO lub przeciwciałami
- Zoptymalizowana mieszanka lipidów do nanocząstek lipidowych z funkcjonalizacją azydkową do enkapsulacji mRNA
- Więcej informacji można znaleźć w protokole w sekcji dokumentów na tej stronie.
Informacje prawne
NanoFabTx jest znakiem towarowym firmy Sigma-Aldrich Co. LLC
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
mRNA Polyplexes with Post-Conjugated GALA Peptides Efficiently Target, Transfect, and Activate Antigen Presenting Cells
Lou, Bo
Bioconjugate Chemistry, 30(2), 461-475 (2019)
Ionizable Lipids with Triazole Moiety from Click Reaction for LNP-Based mRNA Delivery
Wang, Yixiang et. al.
Molecules (Basel), 28(10), 4046-4046 (2023)
Optimization of the Linker Length of Mannose-Cholesterol Conjugates for Enhanced mRNA Delivery to Dendritic Cells by Liposomes
Wang, Fazhan et. al.
Frontiers in Pharmacology, 5:9, 980-980 (2018)
A robust post-insertion method for the preparation of targeted siRNA LNPs
Swart, L et. al.
International Journal of Pharmaceutics, 620, 121741-121741 (2022)
Erik Oude Blenke et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 202, 14-20 (2015-01-28)
The modification of liposomal surfaces is of interest for many different applications and a variety of chemistries are available that makes this possible. A major disadvantage of commonly used coupling chemistries (e.g. maleimide-thiol coupling) is the limited control over the