Merck
936545
Sigma-Aldrich
Thalidomide-NH-PEG2-COOH
≥95%
Synonim(y):
3-[2-[2-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]amino]ethoxy]ethoxy]propanoic acid, Propanoic acid, 3-[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]amino]ethoxy]ethoxy]-, kwas 3-(2-(2-((2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1,3-dioksoizoindolin-5-ylo)amino)etoksy)etoksy)propanowy
Wybierz wielkość
50 MG
987,00 zł
987,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
987,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23N3O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
987,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ligand
thalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals (or Solid or Chunks)
kolor
faint yellow to yellow, and Yellow-Green
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(O)CCOCCOCCNC1=CC=C2C(=O)N(C(=O)C2=C1)C3C(=O)NC(=O)CC3
InChI
1S/C20H23N3O8/c24-16-4-3-15(18(27)22-16)23-19(28)13-2-1-12(11-14(13)20(23)29)21-6-8-31-10-9-30-7-5-17(25)26/h1-2,11,15,21H,3-10H2,(H,25,26)(H,22,24,27)
Klucz InChI
TWTMAVHRHZISKR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Thalidomide-NH-PEG2-COOH jest sfunkcjonalizowanym ligandem von-Hippel-Lindau (VHL) z końcową grupą hydroksylową. Umożliwia szybką koniugację z wieloma łącznikami zawierającymi aktywne grupy opuszczające. Podstawowy budulec do opracowania biblioteki degraderów białek.
Technology Spotlight:
Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Informacje prawne
PROTAC jest zastrzeżonym znakiem towarowym Arvinas Operations, Inc. i jest używany na podstawie licencji.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingwei Shao et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 8(20), e2102555-e2102555 (2021-08-17)
DNA-binding proteins, including transcription factors (TFs), play essential roles in various cellular processes and pathogenesis of diseases, deeming to be potential therapeutic targets. However, these proteins are generally considered undruggable as they lack an enzymatic catalytic site or a ligand-binding
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of
Kedra Cyrus et al.
Molecular bioSystems, 7(2), 359-364 (2010-10-06)
Conventional genetic approaches have provided a powerful tool in the study of proteins. However, these techniques often preclude selective manipulation of temporal and spatial protein functions, which is crucial for the investigation of dynamic cellular processes. To overcome these limitations
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is
Philipp M Cromm et al.
Cell chemical biology, 24(9), 1181-1190 (2017-06-27)
Traditional pharmaceutical drug discovery is almost exclusively focused on directly controlling protein activity to cure diseases. Modulators of protein activity, especially inhibitors, are developed and applied at high concentration to achieve maximal effects. Thereby, reduced bioavailability and off-target effects can