935794
Multiphoton lithography bioink kit
gelatin-based hydrogel bioink
Synonim(y):
HYDROBIO INX X100
Wybierz wielkość
3060,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3060,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
gel form
kolor
red
pęcznienie
swells to 50-250 (Post processing total volume increase (%))
siła żelu
(Storage modulus 4-26 kPa)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Bioprinting 3D
- Inżynieria tkankowa
- Drukowanie w wysokiej rozdzielczości złożonych geometrii
Cechy i korzyści
- Biokompatybilność - wspomaga adhezję i proliferację komórek
- Powtarzalność - produkcja pod ścisłą kontrolą jakości
- Biodegradowalność - umożliwia przebudowę komórkową wydrukowanej matrycy
- Łatwa obsługa - dostarczany w gotowym do użycia zestawie zawierającym stężony roztwór podstawowy, bufor do rozcieńczania i środek sieciujący dla 10 wydruków, które można wydrukować w ciągu 10 minut.
- Biologiczne znaczenie - obejmuje korzyści płynące z kolagenowego GelMA
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)