Kluczowe dokumenty
935158
Sigma-Aldrich
Infrared Ag2Se quantum dots
λmax, 980 nm, 50 mg/mL in toluene
Synonim(y):
12279 kropek kwantowych, Fluorescencyjne nanokryształy, QD typu rdzeniowego na bazie srebra
Wybierz wielkość
50 MG
1860,00 zł
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag2Se
Masa cząsteczkowa:
294.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
50 mg/mL in toluene
średnica
<15 nm
λmaks.
980 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ag][Se][Ag]
Klucz InChI
GNWCVDGUVZRYLC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kropki kwantowe (QD) selenku srebra (Ag2Se) to półprzewodnikowe nanocząstki nieorganiczne, oferowane jako stężony roztwór (50 mg/ml) w toluenie o maksymalnej absorpcji (λmax) przy częstotliwości 980 nm w obszarze bliskiej podczerwieni (NIR). Mają niską cytotoksyczność i są przyjazną dla środowiska alternatywą dla nanocząstek na bazie Cd- lub Pb, ponieważ nie zawierają toksycznych metali ciężkich.
Zastosowanie
Kropki kwantowe Ag2Sewykazują niską toksyczność oraz ostrą absorpcję i fluorescencję w obszarze NIR, co czyni je idealnymi do bioobrazowania. Mogą być również stosowane jako warstwy blokujące w DSSC[1] i SERS w badaniach wibracyjnych, na przykład w analizie biomolekuł "in vivo".[2] Ponadto ostatnie badania sugerują, że mogą one służyć jako obiecujące absorbery podczerwieni o średniej długości fali do czujników termicznych i kamer.[3] Nasze kropki kwantowe nadają się do zastosowań badawczo-rozwojowych, takich jak ogniwa słoneczne, bioobrazowanie i fotowoltaika.
Informacje prawne
Produkt Quantum Science Ltd
INFIQ is a registered trademark of Quantum Science Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Radial breathing modes in silver selenide quantum dots
Martinez-Nu?ez C N, et al.
Materials Letters, 167, 135-140 (2016)
Ag2Se quantum dots for photovoltaic applications and ligand effects on device performance
Yang Y, et al.
Journal of alloys and compounds, 766, 925-932 (2018)
Silver Selenide Colloidal Quantum Dots for Mid-Wavelength Infrared Photodetection
Hafiz S B, et al.
ACS Applied Nano Materials, 3, 1631-1636 (2019)