900734
PbS core-type quantum dots
fluorescence λem 1000 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
10 mg/mL in toluene
fluorescencja
λem 1000 nm
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
Klucz InChI
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Produkty
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
W tym artykule podsumowano właściwości niektórych nowych QD nie opartych na kadmie wraz z różnymi zastosowaniami QD.
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.