Merck
925535
Sigma-Aldrich
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1550 nm, 100 mg/mL in toluene
Synonim(y):
12279 kropek kwantowych, Fluorescencyjne nanokryształy, QD, Typ rdzenia na bazie ołowiu
Wybierz wielkość
100 MG
2150,00 zł
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2150,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
PbS
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 mL
stężenie
100 mg/mL in toluene
wielkość cząstki
<10 nm (Nanoparticle)
λmaks.
≤120 nm (FWHM)
1550 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
Klucz InChI
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kropki kwantowe z siarczku ołowiu to nieorganiczne półprzewodniki z zewnętrzną powłoką z organicznych ligandów. Ze względu na ich doskonałą światłoczułość i możliwość dostrajania pasma wzbronionego, znajdują one zastosowanie w fotodetektorach. Cząsteczki te są dostrojone do długości fali 1550 nm i są kompatybilne ze standardowymi krzemowymi układami odczytu CMOS (complementary metal-oxide semiconductor).
Inne zastosowania tych materiałów obejmują wykrywanie światła i odległości (LIDAR), skanowanie laserowe 3D, ogniwa słoneczne, a także wykrywanie czasu lotu (ToF).
Informacje prawne
Produkt Quantum Science Ltd
INFIQ is a registered trademark of Quantum Science Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Integration of PbS Quantum Dot Photodiodes on Silicon for NIR Imaging.
IEEE Sensors Journal, 20(13), 6841-6848 (2020)
G L Whitworth et al.
Nature photonics, 15(10), 738-742 (2021-10-08)
Solution processed semiconductor lasers have achieved much success across the nanomaterial research community, including in organic semiconductors1,2, perovskites3,4 and colloidal semiconductor nanocrystals5,6. The ease of integration with other photonic components, and the potential for upscaling using emerging large area fabrication
Maxim S Gaponenko et al.
Applied optics, 45(3), 536-539 (2006-02-09)
PbS quantum-dot-doped glasses are demonstrated as saturable absorber Q-switches for 2 microm holmium lasers. Q-switched pulses from Ho3+:Y3Sc2Al3O12 and Ho3+:Y3Al5O12 lasers of 50 and 70 ns in duration, respectively, have been obtained demonstrating up to 13% of energy conversion efficiency
Produkty
Infrared lead sulfide (PbS)-based quantum dots absorb and emit light across the near-infrared and short-wave infrared wavelengths. Our PbS quantum dots have well-characterized optoelectronic properties and surface chemistry suitable for integration into photodetectors, photovoltaics, and infrared LEDs.
Questions
  1. What is the emission wavelength of 925535? Additionally, what is the quantum yield?
    1 answer
    1. The stokes shift for this material is expected to be around 30 nm. If the batch has an excitonic absorption peak at 1540 nm, the photoluminescence peak can be expected to be at 1570 nm. In terms of the photoluminescence quantum yield, a value between 25 to 30% PLQY is anticipated. Additionally, a photoluminescence (PL) spectra is provided, where the solid line represents the absorption spectra, and the dashed line represents the PL spectra.