Merck
935115
Sigma-Aldrich
Infrared PbS quantum dots
λmax, 2000 nm, 100 mg/mL (in toluene)
Synonim(y):
12279 kropek kwantowych, Fluorescencyjne nanokryształy, QD na bazie ołowiu
About This Item
Wzór liniowy:
PbS
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
215-246-6
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
opis
> 2 (peak/valley ratio)
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
100 mg/mL (in toluene)
wielkość cząstki
<15 nm (nanoparticle)
λmaks.
<150 nm (FWHM)
2000 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
Klucz InChI
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kropki kwantowe siarczku ołowiu (PbS) to półprzewodnikowe nanocząstki nieorganiczne, oferowane w postaci stężonego roztworu (100 mg/ml) w toluenie. Najważniejszą właściwością PbS QD jest długość fali piku absorpcji ekscytonowej, która jest kontrolowana przez wielkość cząstek. Te kropki kwantowe PbS w podczerwieni mają długość fali piku absorpcji ekscytonowej 2000 nm i wąską szerokość piku (FWHM<150 nm), co wskazuje, że są one monodyspersyjnym zespołem nanocząstek o bardzo podobnym rozmiarze. Jest to bardzo pożądane w zastosowaniach, w których płaski krajobraz energetyczny, wąski rozkład energii i tworzenie supersieci zapewniają lepszą wydajność. Ponadto te QD PbS mają wszechstronną chemię powierzchni. Ligandy na powierzchni QD to długołańcuchowe cząsteczki organiczne zoptymalizowane pod kątem stabilności koloidalnej i przetwarzalności w szerokiej gamie rozpuszczalników organicznych.
Zastosowanie
Nasze kropki kwantowe PbS na podczerwień o λmax 2000 nm dobrze nadają się do zastosowań w wykrywaniu i absorpcji w bliskiej podczerwieni (NIR) ze względu na ich doskonałą wydajność absorpcji światła, niski koszt i prosty proces osadzania. Te kropki kwantowe nadają się do zastosowań badawczych w fotodetektorach, fotowoltaice i diodach emitujących światło podczerwone (LED), szczególnie w dziedzinie automatyki, nadzoru i bezpieczeństwa, noktowizji, komunikacji i zdrowia medycznego. Zastosowanie technologii kropek kwantowych opartych na PbS często wymaga dalszego etapu modyfikacji powierzchni podczas przygotowywania supersieci i cienkich warstw. Te kropki kwantowe PbS mogą podlegać wymianie ligandów w stanie stałym przy użyciu materiałów sieciujących, takich jak benzenoditiol i etanoditiol, lub wymianie ligandów w fazie roztworu przy użyciu szerokiej gamy organicznych i nieorganicznych gatunków ligandów.
Informacje prawne
Produkt Quantum Science Ltd
INFIQ is a registered trademark of Quantum Science Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Graphene/PbS quantum dot hybrid structure for application in near-infrared photodetectors.
Jeong, Hyun et. al.
Scientific Reports, 10 (2020)
Recent Research Progress in Surface Ligand Exchange of PbS Quantum Dots for Solar Cell Application.
You, Hyung et. al.
Applied Sciences, 10 (2020)