Czujnik jest uformowany na korundowej podstawie ceramicznej. Na tę powierzchnię nakładane są elektrody robocze, odniesienia i pomocnicze. Elektrody robocze i pomocnicze są wykonane z różnych materiałów. Na końcu czujnika znajduje się pole kontaktowe, które jest połączone z częścią aktywną za pomocą srebrnych ścieżek przewodzących, które są pokryte dielektryczną warstwą ochronną. Substancja aktywna biochemicznie może zostać unieruchomiona na elektrodzie roboczej czujnika w celu stworzenia biosensora. Oferujemy elektrody sitodrukowe (2 mm złota robocza; złota licznikowa; srebrna referencyjna) do zastosowań badawczo-rozwojowych. Parametry fizyczne są następujące: Wymiary: Waga: 0,5 g; Długość: 25,40 mm; Szerokość: 7,26 mm; Grubość: 0,63 mm
Zastosowanie
Elektrody sitodrukowe (2 mm złota robocza; złota licznikowa; srebrna referencyjna) są idealne do detekcji elektrochemicznej. Różne obszary zastosowań elektrod sitodrukowanych (SPE) to: (1) do wykrywania powszechnych zanieczyszczeń środowiska, takich jak jony metali i związki organiczne; (2) jako biosensory enzymatyczne, immunosensory i czujniki oparte na DNA do zastosowań farmaceutycznych i klinicznych; (3) również w nowych zastosowaniach do produkcji baterii litowo-jonowych, ogniw słonecznych i matryc LED o dużej powierzchni.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Screen printing of stretchable electrodes for large area LED matrix
Ho Xinning, et al.
Journal of Materials Research, 30, 2271?2278-2271?2278 (2015)
Applications of screen-printed electrodes in current environmental analysis
Li M, et al.
Current Opinion in Electrochemistry, 3, 137-143 (2017)
Screen printed silver top electrode for efficient inverted organic solar cells
Kim Junwoo, et al.
Materials Research Bulletin, 70, 412-415 (2015)
High performance screen-printed electrodes prepared by a green solvent approach for lithium-ion batteries
Goren A., et al.
Journal of Power Sources, 334, 65-77 (2016)
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value